Läs mer
- Home
- Products
- Personlig skyddsutrustning
- Handskar
- Torra boxhandskar
- AL Glove Systems GSE sterila isolatorboxhandskar
AL Glove Systems GSE sterila isolatorboxhandskar
Produktkod. 31940416
Change view
Storlek:
8
9.5
11
Diameter (metrisk) manschett:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Tjocklek (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Längd (metrisk):
800 mm
920 mm
37 product options available for selection
| Produktkod. | Storlek | Diameter (metrisk) manschett | Tjocklek (metrisk) | Längd (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 31940416 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940399 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940348 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940333 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940383 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940394 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940364 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940387 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940396 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940359 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940362 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940409 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940339 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940384 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940341 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940349 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940376 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940381 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940397 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940390 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940415 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940410 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940358 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940354 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940414 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940403 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940406 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940350 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940370 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940379 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940363 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940331 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940392 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940361 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940400 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940330 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940368 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
31940416
Leverantör
AL Glove Systems
Leverantörsnummer
1118068081S
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 15-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GSE-handskar tillverkas av etylenpropylen-Diene-gummi och erbjuder utmärkt motståndskraft mot alkoholer, syror och alkalier. De visar också god motståndskraft mot åldrande och vittring. På grund av sin temperaturbeständighet upp till 130 °C är de också lämpliga för ångsterilisering.
- Motståndskraftig mot de vanligt använda kemikalierna för desinfektion i produktionsanläggningar, UV- och ozonbeständiga.
- Handskarna tål intensivt ljus och kan användas med jordade portsystem
- Fullt elektriskt ledande
- Detta förhindrar till exempel pulveradhesioner på grund av statisk laddning PERMEATION EN ISO 374-1:2016 eller A1:2018, P väteperoxid 30% skyddsnivå 6
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, Food and Drug Administration Vol. 21, Kap.177.2600 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE-kategori III-direktiv 2016 eller 425 EG-typ |
| Klorerad | Nej |
| Renrumsklass | Klass 10 000 (ISO 7) |
| Färg | Svart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | EPDM |
| Produkttyp | Torrlåda, isolatorhandskar |
| Storlek | 8 |
| Temperatur (engelska) Max. | 266 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 130 °C |
| Tjocklek (engelska) | 24 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.6 mm |
| För användning med (applikation) | Aseptiska och sterila processer, såsom läkemedelstillverkning, beredning och fyllning |
| För användning med (utrustning) | Torrbox, isolator, RABS |
| Greppdesign | Jämna |
| Tillverkning/QMS revisionsstandarder | ISO 9001:2015 |
| Förpackningstyp | Kartong |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Temperatur (engelska) Min | -4 °F |
| Temperatur (metrisk) Min. | -20 °C |
| Längd (engelska) | 32 tum |
| Längd (metrisk) | 800 mm |
| Diameter (engelska) manschett | 16,9 cm |
| Diameter (metrisk) manschett | 180 mm |
| Visa mer Visa mindre |