Läs mer
Tocris Bioscience™ GSK 0660
Beskrivning
Selective PPARδ antagonist (IC50 values are 0.155, > 10 and ≥ 10 μM at PPARδ, PPARα and PPARγ respectively). Exhibits inverse agonist effects when administered by itself.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK 0660 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 418.49 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.48 |