Läs mer
GSK-1070916, MedChemExpress
Beskrivning
GSK-1070916 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of aurora B and aurora C with Kis of 0.38 and 1.5 nM, respectively, and is >250- fold selective over Aurora A.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK-1070916 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 942918-07-2 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H33N7O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | GSK-1070916A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (32.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Visa mer |