Läs mer
Tocris Bioscience™ GSK 2033
Beskrivning
GSK 2033 is a potent LXR antagonist (pIC50 = 7.5). Enhances T-cell proliferation and blocks T 0901317 -antiproliferative activity on T-cells. Cell permeable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethyl-N-[[3′-(methylsulfonyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-N-[[5-(trifluoromethyl)-2-furanyl]methyl]benzenesulfonamide |
| CAS | 1221277-90-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | LXR-like Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C29H28F3NO5S |
| Formel vikt | 591.66 |
| Renhet | >99% |