Läs mer
Tocris Bioscience™ GSK 2193874
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7116075
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Produktkod. 18750809
Brand: Tocris Bioscience™ 5106/5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective TRPV4 antagonist; orally active
GSK 2193874 is a potent and selective TRPV4 antagonist (IC50 values are 2 and 40 nM for rat and human receptors, respectively); inhibits Ca2+ influx through TRPV4 channels. Prevents and reverses pulmonary edema after myocardial infarction in vivo models. Selective over a panel of ∽200 human receptors, channels and enzymes. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-([1,4'-Bipiperidin]-1'-ylmethyl)-7-bromo-N-(1-phenylcyclopropyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-quinolinecarboxamide
CAS 1336960-13-4
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C37H38BrF3N4O
Formel vikt Observed MW: 691.62