Läs mer
Tocris Bioscience™ GSK 2606414
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18776219
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18776219
Brand: Tocris Bioscience™ 5107/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective PERK inhibitor; orally bioavailable
GSK 2606414 is a potent and selective protein kinase R-like ER kinase (PERK) inhibitor (IC50 = 0.4 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for PERK over HR1 and PKR. Inhibits thapsigargin-induced PERK phosphorylation in lung carcinoma A549 cells. Attenuates subcutaneous pancreatic human tumor xenograft growth in mice. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Produkttyp GSK 2606414
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 451.44
Inhibitorer GSK 2606414
For Research Use Only