Läs mer
R&D Systems™ GSK 264220A
Description
Endothelial lipase and lipoprotein lipase inhibitor (IC50 values are 0.13 and 0.10 μM respectively).
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | GSK 264220A |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 363.43 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.432 |