Läs mer
GSK 2830371, MedChemExpress
Produktkod. 16459397
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16459397 5 mg -
16436956 100 mg -
16436858 10 mg -
16431206 200 mg 200mg
16412927 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16459397 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15832
MedChemExpress GSK 2830371 is a highly selective Wip1 phosphatase inhibitor with IC50 of 6 nM.
GSK 2830371 is a highly selective Wip1 phosphatase inhibitor with IC50 of 6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK 2830371
CAS 1404456-53-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H29ClN4O2S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 51 mg/mL (110.62 mM)
LEDER ClC1=CN=C(C)C(NCC2=CC=C(C(N[C@@H](CC3CCCC3)C(NC4CC4)=O)=O)S2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 461.02
Formel vikt 461.02
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease