Läs mer
GSK-2881078, MedChemExpress
Beskrivning
GSK 2881078 is a selective androgen receptor modulator potentially for the treatment of cachexia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK-2881078 |
| CAS | 1539314-06-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H13F3N2O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (99.90 mM) |
| LEDER | N#CC1=C(C(F)(F)F)C2=C(N([C@H](C)CS(=O)(C)=O)C=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.33 |
| Formel vikt | 330.33 |
| Visa mer |