Läs mer
GSK-3 inhibitor 1, MedChemExpress
Produktkod. 16446376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16446376 100 mg
16425948 10 mg
16422097 50 mg
16418577 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16446376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13973A
MedChemExpress GSK-3 inhibitor 1 is an inhibitor of GSK-3.
GSK-3 inhibitor 1 is an inhibitor of GSK-3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK-3 inhibitor 1
CAS 603272-51-1
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H17ClFN5O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (28.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER FC1=CC(CNCC2)=C(N2C=C3C4=C(C5=CN=C6N5C=CC=C6)C(NC4=O)=O)C3=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 437.85
Formel vikt 437.85
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism