Läs mer
GSK 3 Inhibitor IX, MedChemExpress
Beskrivning
GSK 3 Inhibitor IX (6-Bromoindirubin-3'-oxime
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK 3 Inhibitor IX |
| CAS | 667463-62-9 |
| Färg | Reddish Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H10BrN3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-Bromoindirubin-3'-oxime BIO MLS 2052 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 23 mg/mL (64.58 mM) |
| LEDER | O/N=C(C1=CC=CC=C1N2)/C2=C3C(NC4=C/3C=CC(Br)=C4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.17 |
| Visa mer |