Läs mer
Tocris Bioscience™ GSK 3787
Beskrivning
Potent and selective peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) antagonist (pIC50 = 6.6). Displays no measurable affinity for PPARα or PPARγ in vitro (pIC50< 5).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK 3787 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 392.78 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.78 |