Läs mer
Thermo Scientific Chemicals GSK-3beta-hämmare VIII
Produktkod. 15406459
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406459 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15406459 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64554.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 487021-52-3 | C12H12N4O4S, C12H12N4O4S | 308.31 g/mol
En cellpermeabel, potent och selektiv hämmare av GSK-3beta
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Gult
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En cellpermeabel, potent och selektiv hämmare av GSK-3beta
CAS 487021-52-3
Molekylformel C12H12N4O4S
Formel vikt 308,31 g/mol
Synonym AR-A014418
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.