Läs mer
GSK 4027, MedChemExpress
Beskrivning
GSK 4027 is a chemical probe for the PCAF/GCN5 bromodomain with an pIC50 of 7.4±0.11 for PCAF in a time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK 4027 |
| CAS | 2079896-25-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H21BrN4O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (132.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | BrC1=C(N[C@@H]2C[C@H](C3=CC=CC=C3)CN(C)C2)C=NN(C)C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.28 |
| Formel vikt | 377.28 |
| Visa mer |