Learn More
GSK-4716, MedChemExpress
Description
GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | GSK-4716 |
| CAS | 101574-65-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H18N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.18 mM) |
| LEDER | O=C(N/N=C/C1=CC=C(C(C)C)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.34 |
| Formel vikt | 282.34 |
| Show More |