Läs mer
GSK 525768A, MedChemExpress
Beskrivning
GSK 525768A is the inactive enantiomer of GSK525762A. GSK 525768A has no activity towards BET.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK 525768A |
| CAS | 1260530-25-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22ClN5O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.90 mM) |
| LEDER | O=C(NCC)C[C@@H]1C2=NN=C(C)N2C3=CC=C(OC)C=C3C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.9 |
| Formel vikt | 423.9 |
| Visa mer |