Läs mer
GSK-5498A, MedChemExpress
Beskrivning
GSK-5498A is a selective small molecule blocker of CARC (IC50, 1 μM)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK-5498A |
| CAS | 1253186-49-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H11F6N3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.44 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=NN(CC2=C(F)C=CC=C2C(F)(F)F)C=C1)C3=C(F)C=CC=C3F |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.29 |
| Formel vikt | 399.29 |
| Visa mer |