Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK-5959 |
| CAS | 901245-65-6 |
| Synonym | N-[2,3-dihydro-1,3-dimetyl-2-oxo-6-(1-piperidinyl)-1 H-bensimidazol-5-yl]-2-metoxi-bensamid |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C22H26N4O3 |
| Formel vikt | 394.47 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |