Läs mer
GSK-626616, TRC
Produktkod. 30240912
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30240912 5 mg
1 options
Produktkod. 30240912 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG7978535MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone
CAS 1025821-33-3
Molekylformel C18H10Cl2N4OS
Kvantitet 5 mg
Synonym GSK 626616, GSK-626616
InChI formel InChI=1S/C18H10Cl2N4OS/c19-11-2-1-3-12(20)16(11)23-18-24-17(25)15(26-18)9-10-4-5-13-14(8-10)22-7-6-21-13/h1-9H,(H,23,24,25)/b15-9-
LEDER Clc1cccc(Cl)c1NC2=NC(=O)\C(=C\c3ccc4nccnc4c3)\S2
IUPAC-namn (5Z)-2-(2,6-dikloranilino)-5-(kinoxalin-6-ylmetyllid)-1,3-tiazol-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 401.27
Formel vikt 399.9952