Läs mer
GSK 650394, MedChemExpress
Beskrivning
GSK 650394 is a novel SGK inhibitor with IC50 of 62 nM and 103 nM for SGK1 and SGK2 in the SPA assay respectively. GSK 650394 also inhibits influenza virus replication.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK 650394 |
| CAS | 890842-28-1 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H22N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 40.7 mg/mL (106.42 mM) |
| LEDER | O=C(O)C(C=C1)=C(C2CCCC2)C=C1C3=CNC(C3=C4)=NC=C4C5=CC=CC=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.45 |
| Formel vikt | 382.45 |
| Visa mer |