Läs mer
GSK-690693, MedChemExpress
Produktkod. 16466467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16466467 5 mg
16453738 10 mg
16434806 100 mg
16400127 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10249
MedChemExpress GSK-690693 is an ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 2 nM, 13 nM, 9 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively. GSK-690693 is also an AMPK inhibitor, affects Unc-51-like autophagy activating kinase 1 (ULK1) activity and robustly inhibits STING-dependent IRF3 activation.
GSK-690693 is an ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 2 nM, 13 nM, 9 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively. GSK-690693 is also an AMPK inhibitor, affects Unc-51-like autophagy activating kinase 1 (ULK1) activity and robustly inhibits STING-dependent IRF3 activation.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material GSK-690693
CAS 937174-76-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H27N7O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 30 mg/mL (70.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.75 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl)
LEDER CC(O)(C)C#CC1=NC=C(OC[C@@H]2CNCCC2)C3=C1N=C(C4=NON=C4N)N3CC
Molekylvikt (g/mol) 425.48
Formel vikt 425.48
Procent renhet 96.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.