Läs mer
GSK 789472 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-3-(2-piperidinylmethyl)-2-imidazolidinone Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O.ClH/c19-15-17(12-13-6-4-5-9-16-13)10-11-18(15)14-7-2-1-3-8-14;/h1-3,7-8,13,16H,4-6,9-12H2;1H |
| Formel vikt | 295.1451 |