missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GSK-7975A, MedChemExpress

Produktkod. 16471437
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471437 50 mg -
16453316 25 mg -
16425228 10 mg -
16417947 5 mg 5mg
16415906 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16471437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12507

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GSK-7975A is a potent and orally available CRAC channel inhibitor.

GSK-7975A is a potent and orally available CRAC channel inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GSK-7975A
CAS 1253186-56-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H12F5N3O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 90 mg/mL (226.53 mM)
LEDER O=C(NC1=NN(CC2=CC=C(O)C=C2C(F)(F)F)C=C1)C3=C(F)C=CC=C3F
Molekylvikt (g/mol) 397.3
Formel vikt 397.3
Procent renhet 98.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.