missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GSK-843, MedChemExpress

Produktkod. 16437967
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16437967 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16437967 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY125402

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GSK-843 (GSK'843) is a receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3 or RIPK3) inhibitor, which binds RIP3 kinase domain with an IC50 of 8.6 nM, and inhibits kinase activity with an IC50 of 6.5 nM. GSK-843 can be used for the research of inflammation.

GSK-843 (GSK'843) is a receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3 or RIPK3) inhibitor, which binds RIP3 kinase domain with an IC50 of 8.6 nM, and inhibits kinase activity with an IC50 of 6.5 nM. GSK-843 can be used for the research of inflammation.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GSK-843
CAS 1601496-05-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15N5S2
Kvantitet 5 mg
Synonym GSK'843
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (132.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC=C(C2=CC(C)=NN2C)C3=C1C(C4=CC=C(SC=N5)C5=C4)=CS3
Molekylvikt (g/mol) 377.49
Formel vikt 377.49
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.