Läs mer
Tocris Bioscience™ GSK 9027
Beskrivning
Glucocorticoid receptor agonist (pIC50 = 8). Inhibits production of the proinflammatory mediator IL-6 in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK 9027 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 525.52 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 525.522 |