Läs mer
GSK-923295, MedChemExpress
Produktkod. 16466487
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466487 5 mg -
16464826 100 mg -
16440147 50 mg 50mg
16413768 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466487 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10299
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GSK-923295 is a special, allosteric inhibitor of centromere-associated protein-E (CENP-E) kinesin motor ATPase activity, with Ki of 3.2±0.2 nM and 1.6± 0.1 nM for human and canine, respectively.
GSK-923295 is a special, allosteric inhibitor of centromere-associated protein-E (CENP-E) kinesin motor ATPase activity, with Ki of 3.2±0.2 nM and 1.6± 0.1 nM for human and canine, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK-923295
CAS 1088965-37-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H38ClN5O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 30 mg/mL (50.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(C2=CN3C(C([C@@H](O)C)=CC=C3)=N2)C=C1)CNC(CN(C)C)=O)C4=CC(Cl)=C(C=C4)OC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 592.13
Formel vikt 592.13
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death