Läs mer
GSK-J1 lithium salt, MedChemExpress
Beskrivning
GSK-J1 lithium salt is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK-J1 lithium salt |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22LiN5O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| LEDER | [Li]OC(CCNC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NC(N(CC3)CCC4=C3C=CC=C4)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.38 |
| Formel vikt | 395.38 |
| Visa mer |