Läs mer
GSK-J1, MedChemExpress
Produktkod. 16452797
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16452797 50 mg 50mg
16436718 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16452797 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15648
MedChemExpress GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK-J1
Fysisk form Powder
CAS 1373422-53-7
Färg Brownish Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H23N5O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (128.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(CCNC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NC(N(CC3)CCC4=C3C=CC=C4)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 389.45
Formel vikt 389.45
Procent renhet 99.59%