Läs mer
Tocris Bioscience™ GSK J2
Beskrivning
Inactive control of GSK J1 (IC50 > 100 μM for inhibition of JMJD3/UTX).
Cell permeable ester derivative, GSK J5 and Active Analog also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK J2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 389.45 |
| Fysisk form | Powder |
| Färg | White |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.451 |