Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK-J4 hydroklorid |
| CAS | 1797983-09-5 |
| Synonym | Etyl-3-((6-(4,5-dihydro-lH-benso[d]azepin-3(2H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)propanoathydroklorid |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C24H27N5O2. H Cl |
| Formel vikt | 453.96 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |