missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GSK-LSD1 dihydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16492606
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492606 25 mg
16489636 50 mg
16463078 10 mg
16405817 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492606 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100546A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GSK-LSD1 dihydrochloride is a potent, selective and irreversible lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor with an IC50 of 16 nM.

GSK-LSD1 dihydrochloride is a potent, selective and irreversible lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor with an IC50 of 16 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GSK-LSD1 dihydrochloride
CAS 2102933-95-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H22Cl2N2
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (216.08 mM)
LEDER C1(N[C@H]2[C@H](C3=CC=CC=C3)C2)CCNCC1.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 289.24
Formel vikt 289.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.