missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GSK PERK Inhibitor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-GSK2606414 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19F4N5O/c1-32-11-18(21-22(29)30-12-31-23(21)32)14-2-3-19-15(9-14)4-5-33(19)20(34)8-13-6-16(24(26,27)28)10-17(25)7-13/h2-3,6-7,9-12H,4-5,8H2,1H3,(H2,29,30,31) |
| Formel vikt | 469.1526 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?