Läs mer
GSK0660, MedChemExpress
Produktkod. 16475846
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16475846 100 mg -
16467847 5 mg -
16445128 10 mg -
16411367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475846 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12377
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
MedChemExpress GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK0660
CAS 1014691-61-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N2O5S2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 49 mg/mL (117.09 mM)
LEDER O=C(C1=C(S(=O)(NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2OC)=O)C=CS1)OC
Molekylvikt (g/mol) 418.49
Formel vikt 418.49
Procent renhet 99.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism