Läs mer
GSK1059615, MedChemExpress
Produktkod. 16487677
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487677 5 mg -
16464938 10 mg 10mg
16445716 100 mg -
16431187 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487677 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12036
MedChemExpress GSK1059615 is a dual inhibitor of PI3Kα/β/δ/γ (reversible) and mTOR with IC50 of 0.4 nM/0.6 nM/2 nM/5 nM and 12 nM, respectively.
GSK1059615 is a dual inhibitor of PI3Kα/β/δ/γ (reversible) and mTOR with IC50 of 0.4 nM/0.6 nM/2 nM/5 nM and 12 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK1059615
Fysisk form Solid
CAS 958852-01-2
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H11N3O2S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (15.00 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(S/C1=C\C2=CC=C3N=CC=C(C3=C2)C4=CC=NC=C4)NC1=O
Molekylvikt (g/mol) 333.36
Formel vikt 333.36
Procent renhet 98.0%