Läs mer
GSK1059865, MedChemExpress
Produktkod. 16474636
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474636 100 mg -
16472756 25 mg -
16453408 10 mg 10mg
16439936 50 mg -
16426137 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16474636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101534
MedChemExpress GSK1059865 is a potent orexin 1 receptor antagonist.
GSK1059865 is a potent orexin 1 receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK1059865
CAS 1191044-58-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H23BrFN3O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 200 mg/mL (458.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1[C@H](CNC2=NC=C(Br)C=C2)CC[C@H](C)C1)C3=CC=CC(F)=C3OC
Molekylvikt (g/mol) 436.32
Formel vikt 436.32
Procent renhet 98.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation