Läs mer
GSK126, MedChemExpress
Beskrivning
GSK126 (GSK2816126A) is a potent, highly selective inhibitor of EZH2 methyltransferase with an IC50 of 9.9 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK126 |
| CAS | 1346574-57-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H38N6O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | GSK2816126A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (23.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C2=CC=C(N3CCNCC3)N=C2)=CC4=C1C(C)=CN4[C@@H](C)CC)NCC5=C(C)C=C(C)NC5=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 526.67 |
| Visa mer |