Läs mer
GSK1324726A, MedChemExpress
Beskrivning
GSK1324726A is a novel, potent, and selective inhibitor of BET proteins with high affinity to BRD2 (IC50=41 nM), BRD3 (IC50=31 nM), and BRD4 (IC50=22 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK1324726A |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1300031-52-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H23ClN2O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | I-BET726 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 46 mg/mL (105.77 mM) |
| Visa mer |