Läs mer
GSK1379725A, MedChemExpress
Beskrivning
GSK1379725A is a selective BPTF ligand with a Kd of 2.8 uM, showing no binding activity for Brd4.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK1379725A |
| CAS | 1802251-00-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H23FN6O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (221.99 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OC)C1=CC=CC(NC(NC2CN(C3=NC(NC4=CC=C(F)C=C4)=NC=C3)CC2)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.47 |
| Formel vikt | 450.47 |
| Visa mer |