missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GSK163090, MedChemExpress

Produktkod. 16492177
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492177 50 mg -
16486446 100 mg 100mg
16486038 10 mg -
16448647 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492177 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14348

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GSK163090 is a potent, selective and orally active 5-HT1A/1B/1D receptor antagonist with pKi values of 9.4/8.5/9.7, respectively. GSK163090 inhibits the functional activity of serotonin reuptake transporter (SerT) with a pKi value of 6.1. GSK163090 has antidepressant and anxiolytic activities.

GSK163090 is a potent, selective and orally active 5-HT1A/1B/1D receptor antagonist with pKi values of 9.4/8.5/9.7, respectively. GSK163090 inhibits the functional activity of serotonin reuptake transporter (SerT) with a pKi value of 6.1. GSK163090 has antidepressant and anxiolytic activities.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GSK163090
CAS 844903-58-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H29N5O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (34.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NCCN1C2=CC=CC(CCN3CCN(C4=C5C=CC(C)=NC5=CC=C4)CC3)=C2
Molekylvikt (g/mol) 415.53
Formel vikt 415.53
Procent renhet 98.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.