Läs mer
GSK1838705A, MedChemExpress
Beskrivning
GSK1838705A is a potent and reversible IGF-IR and the insulin receptor inhibitor with IC50s of 2.0 and 1.6 nM, respectively. It also inhibits ALK with an IC50 of 0.5 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK1838705A |
| CAS | 1116235-97-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H29FN8O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.77 mM) |
| LEDER | FC1=C(C(NC)=O)C(NC2=C3C(NC=C3)=NC(NC4=CC5=C(CCN5C(CN(C)C)=O)C=C4OC)=N2)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 532.57 |
| Formel vikt | 532.57 |
| Visa mer |