Läs mer
GSK189254A, MedChemExpress
Beskrivning
GSK189254A (GSK189254) is a novel, potent and selective histamine H3 receptor antagonist with pKi values of 9.59-9.90 and 8.51-9.17 for human and rat H3, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK189254A |
| CAS | 720690-73-3 |
| Färg | off White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H25N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | GSK189254 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (71.14 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC)C(C=N1)=CC=C1OC2=CC(CC3)=C(C=C2)CCN3C4CCC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.44 |
| Visa mer |