Läs mer
GSK1940029, MedChemExpress
Beskrivning
GSK1940029 (SCD inhibitor 1) is a stearoyl-coa desaturase (SCD) inhibitor extracted from patent WO/2009060053 A1, compound example 16.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK1940029 |
| CAS | 1150701-66-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H16Cl2N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | SCD inhibitor 1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (81.79 mM) |
| LEDER | ClC(C=CC(CN1N=NC(C(NC2=CC=C(CO)C=C2)=O)=C1C)=C3)=C3Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.25 |
| Visa mer |