Läs mer
GSK2033, MedChemExpress
Produktkod. 16496937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496937 5 mg -
16492996 25 mg 25mg
16484218 10 mg -
16480557 50 mg -
16465166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16496937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108688
MedChemExpress GSK2033 is a LXR antagonist with pIC50s of 7 and 7.4 for LXRα or LXRβ, respectively.
GSK2033 is a LXR antagonist with pIC50s of 7 and 7.4 for LXRα or LXRβ, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK2033
CAS 1221277-90-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H28F3NO5S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 30 mg/mL (50.70 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=S(C1=C(C)C=C(C)C=C1C)(N(CC2=CC=C(C3=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C3)C=C2)CC4=CC=C(C(F)(F)F)O4)=O
Molekylvikt (g/mol) 591.66
Formel vikt 591.66
Procent renhet 99.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism