Läs mer
GSK2110183 analog 1 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16477016
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477016 100 mg -
16476938 10 mg -
16452997 50 mg -
16439487 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477016 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15966A
MedChemExpress GSK2110183 analog 1 hydrochloride is the structural analogue of GSK2110183.
GSK2110183 analog 1 hydrochloride is the structural analogue of GSK2110183.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK2110183 analog 1 hydrochloride
CAS 2070009-64-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H17Cl3F2N4OS
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (207.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (51.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC(C2=C(Cl)C=NN2C)=C(Cl)S1)N[C@@H](CC3=CC=C(F)C(F)=C3)CN.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 481.77
Formel vikt 481.77
Procent renhet 99.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease