Läs mer
GSK2194069, MedChemExpress
Beskrivning
GSK2194069 is a potent inhibitor of β-ketoyl reductase (KR) of fatty acid synthase (FAS), with an IC50 value of 7.7 nM. GSK2194069 shows specifically inhibitory effect on FAS expressing cancer cells, by acting potent efficacy on acetoacetyl-CoA, NADPH with IC50 or Ki values of 4.8 nM and 5.6 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK2194069 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1332331-08-4 |
| Färg | Earth Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H24N4O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (233.38 mM) |
| LEDER | O=C(N1C[C@H](CC2=NNC(N2C3=CC=C(C4=CC=C(OC=C5)C5=C4)C=C3)=O)CC1)C6CC6 |
| Visa mer |