Läs mer
GSK2200150A, MedChemExpress
Beskrivning
GSK2200150A, identified by high-throughput screening (HTS) campaign, is an anti-tuberculosis (TB) agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK2200150A |
| CAS | 1443138-53-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23NO3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (181.83 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N1(CC2=CC=C(OCCO3)C3=C2)CCC4(C(C=CS5)=C5CCO4)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.47 |
| Formel vikt | 357.47 |
| Visa mer |