Läs mer
GSK2256098, MedChemExpress
Beskrivning
GSK2256098 is a selective FAK kinase inhibitor, which inhibits growth and survival of pancreatic ductal adenocarcinoma cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK2256098 |
| CAS | 1224887-10-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23ClN6O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.31 mM) |
| LEDER | O=C(NOC)C1=CC=CC=C1NC2=CC(NC3=CC(C)=NN3C(C)C)=NC=C2Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.89 |
| Formel vikt | 414.89 |
| Visa mer |