Läs mer
GSK2256294A, MedChemExpress
Beskrivning
GSK2256294A (GSK 2256294) is a selective and orally active inhibitor of soluble epoxide hydrolase (sEH). GSK2256294A inhibits recombinant human sEH, rat sEH orthologs and murine sEH orthologs with IC50s of 27, 61 and 189 pM, respectively. GSK2256294A can be used for the research of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK2256294A |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1142090-23-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24F3N7O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | GSK 2256294 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (105.04 mM) |
| Visa mer |