Läs mer
GSK2256294A, MedChemExpress
Produktkod. p-200102168
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16490298
Brand: Medchem Express HY19644
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GSK2256294A (GSK 2256294) is a selective and orally active inhibitor of soluble epoxide hydrolase (sEH). GSK2256294A inhibits recombinant human sEH, rat sEH orthologs and murine sEH orthologs with IC50s of 27, 61 and 189 pM, respectively. GSK2256294A can be used for the research of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease.
GSK2256294A (GSK 2256294) is a selective and orally active inhibitor of soluble epoxide hydrolase (sEH). GSK2256294A inhibits recombinant human sEH, rat sEH orthologs and murine sEH orthologs with IC50s of 27, 61 and 189 pM, respectively. GSK2256294A can be used for the research of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK2256294A
Fysisk form Powder
CAS 1142090-23-0
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H24F3N7O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym GSK 2256294
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (105.04 mM)
LEDER O=C([C@H]1C[C@@H](NC2=NC(NC)=NC(C)=N2)CCC1)NCC3=CC=C(C#N)C=C3C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 447.46
Formel vikt 447.46
Procent renhet 98.16%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.