Läs mer
GSK2334470, MedChemExpress
Produktkod. 16456278
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16456278 10 mg 10mg
16446616 100 mg -
16402407 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16456278 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14981
MedChemExpress GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 with an IC50 of 10 nM.
GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 with an IC50 of 10 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK2334470
CAS 1227911-45-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H34N8O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.09 mM)
LEDER O=C([C@@H]1CN(C2=NC(NC)=NC(C3=CC4=C(C=C3)C(N)=NN4)=C2)[C@H](C)CC1)NC5CCCCC5
Molekylvikt (g/mol) 462.59
Formel vikt 462.59
Procent renhet 95.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease